Learn More
Cytiva Replacement Parts for SE 280 Mini-Format Vertical Electrophoresis Units
109.29€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel vertical SE 280 Mini |
---|---|
Longitud (métrico) | 10 cm |
Anchura (métrico) | 12 cm |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10055894
|
Cytiva
SE282N-2 |
Placa de aluminio con muescas |
109.29€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel vertical SE 280 Mini | |
10 cm | |
12 cm |