Learn More
BRAND™ Replacement PFA Screw Cap
Replacement PFA Screw Cap suitable for use with a range of volumetric flasks.
Marca: BRAND™ 129250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con PFA
- Para uso con matraces de filtración
- Sustitución
Especificaciones
PFA | |
2 cm | |
Tapón de rosca | |
GL 18 |
Matraces volumétricos | |
2,4 cm | |
2 cm |