Learn More
Grant Instruments™ Tapas transparentes de policarbonato
Código de producto. p-8014646
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua modelo SAP12, JBN12, JBA12 y SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus
Depósito de 2 l
Depósito de 5 l
Depósitos de 26 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11496417
Marca: Grant Instruments™ AQL12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dirige la condensación lejos de los recipientes sumergidos, evita la contaminación, reduce la evaporación y ahorra energía.
  • Diseño de policarbonato
  • La tapa transparente de dos vertientes permite que la acumulación de condensación gotee de los recipientes sumergidos.
  • Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción En dos vertientes
Para utilizar con (equipo) Baño de agua modelo SAP12, JBN12, JBA12 y SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para evitar la contaminación, reducir la evaporación y ahorrar energía
Material Policarbonato