Learn More
Fisherbrand™ Puntas de repuesto para sonicadores modelo 505 y 705
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
Requires
N.º de cat. FB4207
Punta de repuesto para sondas de punta reemplazable
- Durante el uso normal, las puntas se erosionan y se vuelven menos eficaces.
- Retire y sustituya fácilmente las puntas desgastadas.
- Disponible con diámetros de 12,7, 25,4 y 19,05 mm (0,5, 1 y 0,75 pulg)
- Para su uso con sonicadores Q500 y Q700
Order Info
Para obtener más información sobre las sondas de repuesto, consulte FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Punta de repuesto |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 50 a 500 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,75 pulg |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,75 pulg |
| Diámetro (métrico) | 1,9 cm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 19 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Sonda de 19,05 mm (0,75 pulg) para desmembradores sónicos modelo Q500 y Q700 (FB4207) |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction