Learn More
Fisherbrand™ Puntas de repuesto para sonicadores modelo 505 y 705
Código de producto. p-4881498 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12971171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Los modelos con n.º de cat.: FB4210
Punta de repuesto para sondas de punta reemplazable
  • Durante el uso normal, las puntas se erosionan y se vuelven menos eficaces.
  • Retire y sustituya fácilmente las puntas desgastadas.
  • Disponible con diámetros de 12,7, 25,4 y 19,05 mm (0,5, 1 y 0,75 pulg)
  • Para su uso con sonicadores Q500 y Q700
Información de órdenes
Para obtener más información sobre las sondas de repuesto, consulte FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Especificaciones
Tipo de producto Punta de repuesto
Intervalo de volumen (métrico) De 100 ml a 1 l
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro de la punta (imperial) 1 pulg
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Diámetro de la punta (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Sonda de 19,05 mm (1 pulg) para desmembradores sónicos modelo Q500 y Q700 (FB4210)
Cantidad de embalaje 1 unidad