Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de tela de vinilo reposicionable
Permanentes o reposicionables: una vez aplicada, la tela de vinilo B-498 de la serie CleanLift™ ha llegado para quedarse... a menos que quiera cambiarla.
Marca: Brady™ 173476
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permanentes o reposicionables: una vez aplicada, la tela de vinilo B-498 de la serie CleanLift™ ha llegado para quedarse... a menos que quiera cambiarla.
- El reverso adhesivo de tela ofrece un poder de adhesión excelente pero también permite retirarlo y reposicionarlo de forma limpia
- Se adhiere a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Acabado semibrillante para un acabado limpio y nítido
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Repositionable Rubber | |
White | |
Continuous | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +80°C | |
0.185 mm | |
275 ft. | |
0.375 in. |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Semi-gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | |
275 ft. | |
-40°F to +176°F | |
0.0073 in. | |
275 ft. x 0.375 in. | |
83.82 m | |
9.53 mm |