Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de tela de vinilo reposicionables
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 1 pulg
1 x 1,9 in
12,70 mm x 12,70 mm (An x Al)
19,05 mm x 12,70 mm (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 31,75 mm (An x Al)
25,40 mm x 38,10 mm (An x Al)
6,10 mm x 4,88 m (An x Al)
8,08 mm x 4,88 m (An x Al)
9,53 mm x 6,10 m (An x L)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 160
paquete de 180
paquete de 220
paquete de 240
Descripción
- Producto versátil: ideal para el marcado de cables, bloques de terminales o placas de pared
- Producto duradero: fabricado en tela de vinilo robusta para ofrecer resistencia a temperaturas extremas
- Producto reposicionable: fabricado con adhesivo de goma resistente que se puede retirar con facilidad y reposicionarse en cualquier superficie limpia y seca
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969 y conforme a RoHS 2005/618/EC MCV
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL Recognized to UL969, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV |
| Tipo de adhesivo | Repositionable Rubber |
| Color | White |
| Acabado | Semi-gloss |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinyl Cloth |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41, BMP51, M511 |
| Mostrar más |