Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de tela de vinilo reposicionables
Código de producto. 17970740
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 1 pulg
1 x 1,9 in
12,70 mm x 12,70 mm (An x Al)
19,05 mm x 12,70 mm (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 31,75 mm (An x Al)
25,40 mm x 38,10 mm (An x Al)
6,10 mm x 4,88 m (An x Al)
8,08 mm x 4,88 m (An x Al)
9,53 mm x 6,10 m (An x L)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 160
paquete de 180
paquete de 220
paquete de 240
Código de producto. 17970740
Marca: Brady™ 170791
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque, retire y reposicione fácilmente las etiquetas sobre superficies limpiezas y secas gracias al material de tela de vinilo de las etiquetas B-498 CleanLift™ Series. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y de alta calidad.
  • Producto versátil: ideal para el marcado de cables, bloques de terminales o placas de pared
  • Producto duradero: fabricado en tela de vinilo robusta para ofrecer resistencia a temperaturas extremas
  • Producto reposicionable: fabricado con adhesivo de goma resistente que se puede retirar con facilidad y reposicionarse en cualquier superficie limpia y seca
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969 y conforme a RoHS 2005/618/EC MCV
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Repositionable Rubber
Color White
Acabado Semi-gloss
Formato Troquelado
Material Vinyl
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
Cantidad 160
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to 80°C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0.185 mm
Calibre de alambre 8 AWG - 16 AWG
Dimensions (LxW) 1 x 1 pulg
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number M4-49-498