Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Human Residual DNA Quantitation Kits
The resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host cell DNA from human cell lines used as expression systems for recombinant proteins.
3685.00€ - 4225.00€
Especificaciones
Método de detección Sonda de cebado
Formato Kit
Método de PCR qPCR
Celda host Human DNA
Etiqueta o tinte FAM
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
18745425
Ver documentos
Applied Biosystems™
A26366
Assay Kit only
3685.00€
100 reacciones
18705425
Ver documentos
Applied Biosystems™
A27335
Assay Kit and Sample Preparation
4225.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de cebado
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
Human DNA
resDNASEQ™
100 reacciones
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Human Residual DNA Quantitation Kits