Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits
The resDNASEQ Quantitative HEK293 DNA Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host-cell DNA from HEK293 cell lines.
Marca:  Applied Biosystems™ A46565
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18775385
  • 4320.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits > Assay Kit and Sample Preparation