Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E. coli DNA Kits
This quantitative PCR (qPCR)-based kit, part of the resDNASEQ™ E. coli Residual DNA Quantitation System, enables highly sensitive quantitation of host cell DNA from E. coli expression systems, typically in less than 4 hours.
3535.00€ - 4285.00€
Especificaciones
Método de detección Sonda de cebado
Formato Kit
Método de PCR qPCR
Celda host E.coli
Etiqueta o tinte FAM
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
30067392
Ver documentos
Applied Biosystems™
4458435
Assay Kit only
3535.00€
100 reacciones
30000687
Ver documentos
Applied Biosystems™
4460366
Assay Kit and Sample Preparation
4285.00€
100 reacciones
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de cebado
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
E.coli
resDNASEQ™
100 reacciones
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E. coli DNA Kits