Learn More
Estándar de número de octano de investigación ASTM D 2699 (valor nominal: 98), Paragon Scientific™
Material de referencia certificado para la calibración y verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de petróleo y productos derivados para el número de octano (Método de investigación) ASTM D2699.
Marca: Paragon Scientific CRM-ORGA
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
- Certificado por el método Round Robin por laboratorios de prueba independientes
- Garantiza una buena correlación entre laboratorios
- Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
- Tamaño del paquete 1000 ml
- 12 meses de vida útil
Especificaciones
UN 1203 |
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.