Learn More
Eppendorf™ Pipeteadores Research™ Plus
Utilice estas micropipetas para procedimientos de trabajo sin estrés y un funcionamiento intuitivo. Las micropipetas Eppendorf™ Research™ Plus satisfacen las necesidades más exigentes en cuanto a precisión y exactitud, además de ofrecer la ergonomía más moderna y una mayor flexibilidad.
Marca: Eppendorf™ 3123000918
768.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- La pipeta ultraligera se ha desarrollado según los estrictos criterios de Eppendorf PhysioCare Concept
- Sistema de pistón ultraligero y muy resistente
- Las posiciones y formas de los botones/pantallas de control se han optimizado para procedimientos de trabajo sin estrés y un funcionamiento intuitivo
- El cono de punta con resorte le proporciona un ajuste óptimo de la pipeta con una fuerza de inserción mínima (no disponible para pipetas de 5 ml y 10 ml)
- La opción de ajuste permite adaptar perfectamente la pipeta para líquidos específicos u otras condiciones externas
- Con el nuevo ajuste de volumen, puede cambiar del volumen máximo al mínimo con tan solo unas vueltas
- La pantalla de volumen de 4 dígitos con pantalla de aumento hace los ajustes de volumen rápidos y exactos, más fáciles que nunca
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
Especificaciones
Autoclavable | |
Pipeta | |
Ergonómico |
Research™ Plus | |
De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl | |
3 pipetas (20, 200 y 1000 μl), 3 cajas epT.I.P.S™ con 96 puntas de pipeta cada una |
Título del producto
Eppendorf™ Pipeteadores Research™ Plus > Juego de 3: 2-20, 20-200, 100-1000 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido