Descripción
- La investigación ultraligera fue desarrollada de acuerdo a los estrictos criterios del concepto Eppendorf PhysioCare
- Sistema de pistón ultraligero y muy resistente
- Las posiciones y formas de los botones/pantallas de control han sido optimizado para procedimientos de trabajo sin estrés y funcionamiento intuitivo
- El cono de punta con resorte le proporciona un ajuste óptimo de la pipeta con una fuerza de inserción mínima (No disponible para pipetas de 5 ml y 10 ml)
- La opción de ajuste le permite adaptar perfectamente la pipeta para líquidos específicos u otras condiciones externas
- Con el nuevo ajuste de volumen, puede cambiar del volumen máximo al mínimo en solo unas vueltas
- La pantalla de volumen de 4 dígitos con pantalla de aumento hace los ajustes de volumen rápidos y exactos, más fáciles que nunca
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Línea de productos | Research™ Plus |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 1, de 0,5 a 5 y 1 a 10 ml |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incluye | 3 Pipetas (1, 5, 10 ml); 1 epTIPS Box 2.0 (x 96 tips); 2 sample bags (x 10 tips);and ballpoint pen |