Learn More
Reserpine, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18772684
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Inhibitor of vesicular monoamine transport
Binds the vesicular monoamine transporter (VMAT2) and inhibits transport of biogenic amines into adrenal chromaffin granules and synaptic vesicles. Causes depletion of biogenic amine stores. Antihypertensive and antipsychotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reserpine
CAS 50-55-5
Fórmula molecular C33H40N2O9
Sinónimo reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
Clave InChI QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
SMILES COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Nombre IUPAC (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimetoxi-17-(3,4,5-trimetoxibencil)oxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 608.688
PubChem CID 5770
ChEBI CHEBI:28487
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.68
Porcentaje de pureza >99%
Cantidad 1 g