Learn More
Cytiva Columnas IEX RESOURCE™ R
Código de producto. p-3676541 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
6 mL
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 6 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
6 ml
Código de producto. 10695565
Marca: Cytiva 17117801
Columnas preempaquetadas RESOURCE para una separación rápida. Las columnas Resource S IEX están preempaquetadas con Source 15S, un intercambiador de cationes fuertes para la purificación a escala de laboratorio intermedia y el pulido a gran escala de biomoléculas con cromatografía de intercambio de iones.
  • Las partículas rígidas, monodispersas y esféricas con distribución controlada del tamaño de los poros ofrecen excelentes características de flujo, carga de muestras de hasta 25 mg/ml y estabilidad en disolventes orgánicos y pH extremos
  • Las columnas de recursos con volumen de lecho de 1 ml tienen tiempos de separación de 3 minutos o menos a 9,6 ml/min y aproximadamente 20 min. usando una bomba peristáltica a 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción RESOURCE S
Contenido del kit Conectores para equipos de cromatografía de alta y baja presión, e instrucciones
Material de columna PEEK
Matriz Poliestireno/divinilbenceno
Caudal > 10 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Las columnas RESOURCE S están preempaquetadas con SOURCE 15S, un intercambiador de cationes fuerte para la purificación de alta resolución de proteínas a altas velocidades de flujo.
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 6,4 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Tamaño de partículas 15 μm
pH Desde 2 hasta 13
Cantidad 1 x 1 mL