Learn More
Velp Scientifica™ Sistema de sensores RESPIROMETRIC 6 - DBO
Solución compacta, fiable y basada en la nube para la determinación de DBO y pruebas respirométricas aeróbicas. Sistema con DataBox para control inalámbrico.
Marca: Velp Scientifica™ SA10200146
2264.43 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.50000kg
Descripción
- Diseñado para ofrecer una solución inteligente y basa en la nube a los laboratorios de control de calidad de aguas y aguas residuales
- La determinación es una forma sencilla y fácil de supervisar la actividad de microorganismos en muestras de agua con resultados extremadamente fiables
- La DBO mide el cambio de la presión de gas entre el principio y el final del análisis y da un resultado expresado en mg/l
- La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado
- Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis
- Intervalo de presión: 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
- Resultados disponibles en DBO (mg/l) y presión (mbar)
- Escalas de DBO: 90, 250, 600, 1000, 4000, valores más altos después de la dilución
- Conversión automática de resultados de presión en DBO
- El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, así que la solución exclusiva VELP garantiza la monitorización constante de varios análisis desde un software exclusivo intuitivo, el RESPIROSoft™
- VELP DataBox™ se incluye en los sistemas junto con el software RESPIROSoft™ y permite la transmisión inalámbrica de datos desde el sensor RESPIROMETRIC al PC
- DataBox™ almacena resultados para hasta 48 sensores RESPIROMETRIC (ocho sistemas)
Especificaciones
Analizador de DBO | |
CR 2430 | |
Tecnopolímero | |
90, 250, 600, 999, 4000 ppm | |
Determinación de DBO y pruebas respirométricas aeróbicas | |
25 meses |
Digital | |
Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB | |
500/2000 Mbar (hPa) | |
Volumen del frasco: 500 mL | |
Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, estación de agitación, seis posiciones, 230 V/50-60 Hz (con barras de agitación y frascos) | |
1,5 kg |