Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Plastic Biodegradability
The versatile reliable and cloud-enabled solution designed to support aerobic degradation test for the determination of the degree of biodegradability of plastic materials in an aqueous medium.
Marca:  Velp Scientifica™ SA102A0166
2930.75 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17153174
  • 3085.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Diseñado para apoyar la prueba de degradación aeróbica para la determinación del grado de biodegradabilidad de los materiales plásticos, incluidos los que contienen aditivos de formulación, en un medio acuoso.
  • Multistirrer Digital de seis posiciones para ajustar con precisión la velocidad de agitación, con función de bloqueo para evitar la modificación accidental de la velocidad de agitación.
  • Lectura de resultados en valores de presión (milibar).
  • Intervalo de presión: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
  • La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado.
  • Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis.
  • El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, así que la solución exclusiva VELP garantiza la monitorización constante de varios análisis desde un software exclusivo intuitivo, el RESPIROSoft™.
  • DataBox™ almacena resultados para hasta 48 sensores RESPIROMETRIC (ocho sistemas).
  • Conecte el sensor RESPIROMETRIC a la exclusiva plataforma en la nube VELP Ermes para mejorar su experiencia de laboratorio.
    La conexión a la plataforma en la nube VELP Ermes permitirá que ya no tenga que realizar tareas tediosas para mejorar la productividad de su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Analizador de respiración anaeróbica
CR 2430
Tecnopolímero
Volumen del frasco: 1000 mL
Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, MULTISTIRRER6 Digital 100-240 V/50-60 Hz (con frascos y barras de agitación), kit para análisis respirométrico de plásticos (seis)
2,5 kg
Digital
Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB
500/2000 Mbar (hPa)
Prueba de degradación aeróbica para la determinación del grado de biodegradabilidad de los materiales plásticos en un medio acuoso.
25 meses