Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescent Western Blot Stripping Buffer
Elimine rápida y suavemente los anticuerpos primarios y secundarios marcados con tinte cercano al infrarrojo (IR) de Western Blots.
57.75€ - 191.00€
Especificaciones
Formulario | Mediciones |
---|---|
Línea de productos | Restore™ |
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a temperatura ambiente. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11835814
|
Thermo Scientific™
62299 |
20 ml |
57.75€
20 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11577900
|
Thermo Scientific™
62300 |
100 ml |
191.00€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El tampón de lavado de Western Blot fluorescente Thermo Scientific™ Restore es un reactivo suave y muy eficaz para eliminar rápidamente los anticuerpos primarios y secundarios marcados con tinte cercano al infrarrojo (IR) de Western Blots.
El tampón de lavado de inmunotransferencia (Western Blot) fluorescente Restore permite la reutilización de membranas PVDF, lo que simplifica el proceso de optimización Western Blot y permite volver a sondear el mismo blot con diferentes anticuerpos primarios para detectar objetivos alternativos. El tampón de lavado de inmunotransferencia (Western Blot) fluorescente Restore está diseñado solamente para su uso con membrana de PVDF de baja fluorescencia (n.º de ref. 22860).Características destacadas:
Rápido: lave blots en tan solo 15 minutos a temperatura ambiente
Ahorra tiempo: sin necesidad de procesar geles nuevos ni preparar un blot nuevo
Conserve las muestras: vuelva a sondear la misma membrana de PVDF para varios objetivos
Económico: más barato que otros tampones de lavado disponibles en el mercado
Eficaz: lava blots de forma eficaz a la primera
Especificaciones
Mediciones | |
Restore™ | |
Tras su recepción, almacenar el producto a temperatura ambiente. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.