Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado de inmunotransferencia (Western blot) Restore™ PLUS
Extraiga anticuerpos de alta afinidad de membranas de manera que se les pueda volver a aplicar sondas y detectar con sustratos quimioluminiscentes.
59.00€ - 245.00€
Especificaciones
Formulario | Mediciones |
---|---|
Línea de productos | Restore™ |
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11829380
|
Thermo Scientific™
46428 |
30 ml |
59.00€
30 ml |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10016433
|
Thermo Scientific™
46430 |
500 ml |
245.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El tampón de deshibridación (stripping) de inmunotransferencia (Western Blot) Thermo Scientific™ Restore Plus es una fórmula avanzada para la extracción de anticuerpos primarios y secundarios unidos de membranas de manera que se les pueda volver a aplicar sondas y detectar con sustratos quimioluminiscentes.
El tampón Restore PLUS es una formulación alternativa del tampón de lavado de inmunotransferencia Thermo Scientific Restore original. El tampón de lavado Restore PLUS se ha diseñado para su uso con anticuerpos que resultan difíciles de extraer de las inmunotransferencias y que requieren mayores tiempos de incubación y temperaturas de incubación superiores a 22 °C con formulaciones más suaves. Los anticuerpos de alta afinidad se pueden extraer con rapidez y eficacia de western blots a temperatura ambiente sin eliminar las proteínas transferidas, por lo que permite volver a aplicar varias sondas al objetivo.Características destacadas:
Sencillo de utilizar y listo para su uso: no es necesaria ninguna dilución; sin olores desagradables; almacenamiento a temperatura ambiente
Compatible: utilícelo en membranas de nitrocelulosa y fluoruro de polivinilideno (PVDF), tanto si sigue húmedo como si ya está seco; funciona con casi cualquier tampón bloqueante, conjugado de enzimas y sustrato quimioluminiscente
Rentable: ahorre tiempo y muestras valiosos; lave blots de manera eficaz la primera vez
Resistente pero suave: las proteínas transferidas siguen siendo viables; lave el mismo blot hasta cinco veces
Flexible: lave y vuelva a aplicar sondas para optimizar las concentraciones de anticuerpos o para detectar un antígeno nuevo con diferentes anticuerpos
Especificaciones
Mediciones | |
Restore™ | |
Tras su recepción, almacenar el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.