Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado de inmunotransferencia (Western blot) Restore™
Código de producto. p-4532081 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
30 ml
500 ml
5 l
Tamaño de la unidad:
30 ml
5 litros
500 ml
Código de producto. 10485315
Marca: Thermo Scientific™ 21062
Elimine de forma segura y eficaz los anticuerpos primarios y secundarios de las membranas de nitrocelulosa y PVDF para permitir una nueva detección de Western blots quimioluminiscentes.
El tampón de extracción de Western blot Thermo Scientific™ Restore elimina de forma segura y eficaz los anticuerpos primarios y secundarios de las membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y nitrocelulosa, lo que posibilita una nueva exploración para detectar Western blots quimioluminiscentes.
La realización de la electroforesis en gel y los ensayos de inmunoblotting duplicados para probar los nuevos anticuerpos primarios o las concentraciones de anticuerpos resulta prolongada y cara. El tampón de lavado de inmunotransferencia (Western blot) Restore elimina esta pérdida de tiempo y dinero al detectar los inmunoblots con sustratos de inmunotransferencia (Western blotting) quimioluminiscente. El reactivo permite la eliminación limpia y eficaz de anticuerpos primarios y secundarios de inmunoblots sin eliminar ni dañar el antígeno inmovilizado. Esto permite extraer y volver a detectar blots de manera fiable.
Características destacadas:
  • Ahorra tiempo: sin necesidad de volver a procesar geles y blots.
  • Ahorre dinero en muestras: puede volver a explorar la membrana con la misma muestra.
  • Efectivo: la formulación es más eficaz en el lavado de los anticuerpos que los tampones caseros.
  • Respetuoso: no daña el antígeno objetivo durante el lavado, lo que permite una nueva detección eficaz
  • Inodoro: la ausencia de mercaptanos permite que no se produzcan olores acres.
  • Económico: más barato que otros tampones de lavado del mercado.
Reutilice un blot de nitrocelulosa o PVDF para detectar un elemento diana distinto con un anticuerpo primario diferente; vuelva a detectar una transferencia para corregir u optimizar las concentraciones de anticuerpos que no han funcionado la primera vez.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de separación de inmunotransferencia Western Blot
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Restore
Cantidad 30 ml
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C. Producto enviado a temperatura ambiente.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Restore Western Blot Stripping Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Organo Phosphine