Learn More
EMP Entreprise Metallo Plastique™ Tanque de retención con plataforma
Código de producto. p-8010532
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 l
200 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11917695 100 l cada uno
11927695 200 l cada uno
2 options
Código de producto. 11917695
Marca: EMP Entreprise Metallo Plastique™ PFCP100006F
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Incluye rejilla y plataforma.La bandeja de retención EMP Entreprise Metalo Plastique™ con plataforma evita que los suelos de trabajo se conviertan en peligrosos y resbaladizos.
  • Construido en un 100 % de polietileno
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Alta capacidad de retención
  • Fácil limpieza
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 l