Learn More
Motic™ Retícula, mira, 100 div./10 mm, 19 mm de diámetro.
Descripción
- Graduado para la medición de muestras.
- Mira para división del cuadrante.
- Divisiones: 100.
- Longitud de la línea de retícula: 10 mm.
- Diámetro de la retícula: 19 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Mira, graduada |
| Descripción | 100 divisiones de 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 19 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Ocular, 19 mm de diámetro, microscopios DM-1802, DM-111, F11, serie 18, serie 28, serie PM, B1 |