missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Abrazaderas de retorta con eje flexible especial
Las abrazaderas de retorta Bochem™ están hechas de acero inoxidable 18/10 con un revestimiento de silicona en los dedos y un eje flexible niquelado.
Marca: Bochem™ 5830
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
- Dedos con recubrimiento de silicona
- Eje flexible de 290 mm de longitud
Especificaciones
Soporte de retorta | |
Pinza de retorta flexible | |
290 mm |
Mantenimiento y soporte de varios aparatos de laboratorio | |
Entre 12 y 40 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido