Descripción
- Acero prensado acabado en pintura acrílica texturizada resistente al ácido
- Rosca M10 x 1,5 mm
- Orificios roscados de 10 mm
- El soporte de un solo orificio tiene un orificio central a lo ancho
- El soporte de doble orificio tiene un orificio central a lo ancho y uno central a lo largo
- Se utiliza frecuentemente en experimentos de filtración y calentamiento
- Uno de los instrumentos más utilizados en experimentos
- Aparatos sencillos para reacciones químicas de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Anchura (métrico) | 125 mm |
| Tipo de producto | Base de soporte de retorta (suministrada sin varilla) |
| Tamaño de rosca | 10 mm |
| Acabado | Acero prensado |
| Cantidad | 1 unidad |