Learn More
R&L Enterprises™ Pinzas de sujeción
Permite fijar firmemente los artículos de 2 a 90 mm de diámetro. Las abrazaderas de soporte R&L Enterprises™ cuentan con mordazas de aleación de aluminio con otras piezas de latón chapado.
Marca:  R&L Enterprises™ 9505
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11517722
  • 130.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Solo abrazadera. (La nuez se vende por separado).
Descripción
Descripción
Permite fijar firmemente los artículos de 2 a 90 mm de diámetro. Las abrazaderas de soporte R&L Enterprises™ cuentan con mordazas de aleación de aluminio con otras piezas de latón chapado.
  • Su diseño garantiza un agarre firme en todos los ángulos de apertura
  • Los revestimientos de corcho para las mordazas están bien sujetos
  • Disponible con cabezal de tornillo de metal o plástico
Nota: La abrazadera y la nuez se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
Aleación de aluminio, latón
Para su uso con diámetros de 2 a 90mm
Soporte para pinzas de retorta
Bloqueador con cabezal de metal
Corcho forrado
Certificados
Ver productos accesorios