Learn More
RETSCH Máquina de tamizado de chorro de aire, AS200 jet
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Marca:  RETSCH 300270001
Detalles adicionales : Peso : 14.00000kg
Código de producto. 11733369
  • 10520.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El tamiz de chorro de aire AS200 jet es especialmente adecuado para cortes de tamiz de materiales en polvo que requieren una dispersión y desaglomeración eficientes. La opción de almacenar hasta 10 SOP y el regulador de vacío automático (accesorio) garantiza resultados reproducibles y significativos. Características innovadoras, como la función Open Mesh, la selección de la velocidad de la boquilla, así como el uso opcional de tamices de altas pruebas estándar de 2 pulgadas, perfeccionan la nueva tecnología de chorro de aire.
  • Tamiz con tecnología de chorro de aire para dispersión y desaglomeración de polvos finos
  • Recogida posible de dos fracciones con el uso de ciclón
  • Chorro de aire producido por una potente aspiradora industrial
  • Cumple todos los criterios para medir equipos relacionados con la norma ISO 9001
  • Fácil manejo, diseño ergonómico
  • Uso adecuado para tamizado en seco
  • sin mantenimiento
  • Función Open Mesh para reducir el número de partículas cercanas a la malla
  • Alta flexibilidad gracias a la velocidad ajustable de la boquilla
  • Funcionamiento con tamices Retsch de tipo estándar, 203 mm (8 in) o 200 mm (con adaptador), 1 o 2 in de alto
  • Regulación de presión manual (estándar) o automática (accesorio) gratuita
  • Software opcional EasySieve para el control a través de la interfaz en serie RS-232, una fácil evaluación y la documentación de los resultados
  • Ajuste digital gratuito de todos los parámetros del proceso (tiempo, vacío y velocidad)
  • Memoria para hasta 9 SOP, modo de inicio rápido adicional
  • Funcionamiento silencioso gracias al silenciador integrado
  • Incluye certificado de prueba; puede calibrarse
Especificaciones
  • Material de alimentación: polvos
  • Intervalo de medición†: De 10 μm a ã4 mm
  • Movimiento de tamizado: dispersión por chorro de aire
  • Capacidad de lote/alimentación máx.: De 0,3 a 100 g
  • Número de fracciones máx.: 1 (con el uso de un ciclón: 2)
  • Velocidad: digital, de 5 a 55 min-1 (boquilla)
  • Visualización de la hora: digital, de 00:00 a 99:59
  • Vacío: de 2000 a 9999 Pa/de 20 a 100 mbar
  • Interfaz en serie: sí
  • Diámetros de tamizado adecuados: 203 mm (200 mm con adaptador)
  • Altura de pila de tamiz máx.: 1 tamiz; 25 mm (1 in)/50 mm (2 in)
  • Accesorios: ciclón/regulación automática de vacío
  • Datos de alimentación eléctrica: De 100 a 240 V, 50/60 Hz
  • Conexión eléctrica: 1 fase
  • Pr × An × Al: 30,5 x 46 x 28,8 cm (sin cubierta)
  • Peso neto: ã14 kg
Cerámica, productos químicos, cosméticos, alimentos, minerales, materiales farmacéuticos, pigmentos, plásticos, revestimiento en polvo, caucho, tóner y polvo de lavado.
Compliance
Aprobado por la CE.
† Según el material de alimentación y la configuración/los ajustes del instrumento.
Especificaciones
Especificaciones
12 pulg
11,33 in
18,11 in
30,5 cm
28,8 cm
46 cm
Certificados
Ver productos accesorios