Learn More
RETSCH Bolas de molienda de molino mezclador
Código de producto. p-2440030 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,35 in
0,78 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10752531
Marca: RETSCH 05.368.0036
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bolas de molienda de acero inoxidable para usar en molinos mezcladores
  • La composición es de aproximadamente 84,5 % de Fe, 13 % Cr.
  • La densidad aproximada es de 7700 kg/m3
Especificaciones
Tipo de producto Bola de molienda
Composición 84,5 % Fe, 13 % Cr
Diámetro (imperial) 0,35 in
Diámetro (métrico) 0.9 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aumentar el grado de mezcla, molienda
Para utilizar con (equipo) MM 200 Mixer Mill
Material Acero inoxidable