Learn More
RETSCH Molinos mezcladores MM 400: Jarras de molienda
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Óxido de circonio
Capacidad (métrico):
25 mL
35 mL
50 mL
Volumen de la muestra (métrico):
10 mL
15 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tamaños y materiales variados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarro de molienda |
| Capacidad (imperial) | 1,69 oz |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Tipo de tapón | Cuello de rosca |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para molienda a prueba de fugas |
| Para utilizar con (equipo) | Molino mezclador MM 400 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de partículas | 6 mm |
| Volumen de la muestra (imperial) | 0,7 oz |
| Volumen de la muestra (métrico) | 20 mL |