Learn More
RETSCH Molinos mezcladores MM 400: Jarras de molienda
Código de producto. p-317242 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Óxido de circonio
Capacidad (métrico):
25 mL
35 mL
50 mL
Volumen de la muestra (métrico):
10 mL
15 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Capacidad (métrico) Volumen de la muestra (métrico) unitSize
15739089 Acero inoxidable 25 mL 10 mL cada uno
10232912 Óxido de circonio 25 mL 10 mL cada uno
10222962 Óxido de circonio 35 mL 15 mL cada uno
10088891 Acero inoxidable 50 mL 20 mL cada uno
4 options
Código de producto. 15739089
Marca: RETSCH 01.462.0213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con los molinos mezcladores MM 400
Tamaños y materiales variados
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (imperial) 0,84 oz
Capacidad (métrico) 25 mL
Tipo de tapón Cuello de rosca
Para utilizar con (aplicación) Ideal para molienda a prueba de fugas
Para utilizar con (equipo) Molino mezclador MM 400
Material Acero inoxidable
Tamaño de partículas 6 mm
Volumen de la muestra (imperial) 0,33 oz
Volumen de la muestra (métrico) 10 mL