Learn More
RETSCH Viales de reacción Safe-Lock
Accesorios para molinos mezcladores: viales de reacción
Marca:  RETSCH 22.749.0001
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Código de producto. 10267334
  • 286.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Capacidad: 2 ml
  • Se venden 1000/paquete
Especificaciones
Especificaciones
2 mL
0,54 dr.