Learn More
RETSCH Test Sieves - 13 Mesh or Less
Stainless steel with wire gauze
Brand: RETSCH 60.150.002000
Additional Details : Peso : 0.35000kg
Description
Dimensiones: 20,3 × 5 cm (8 × 2 pulgadas) (Diám. × F)
Compliance
Cumple la normativa ASTM E11
Specifications
Acero inoxidable | |
8 pulg | |
5,08cm | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
N.º 10 |
Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc. | |
2 pulg | |
2 mm | |
ISO 3310 | |
Malla 10 |