Learn More
RETSCH Test Sieves - 14 Mesh or Greater
Stainless steel with wire gauze
Marca: RETSCH 60.150.001400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
2 in | |
1,4mm | |
ASTM E11 | |
Acero inoxidable | |
N.º 14 | |
Acero inoxidable |
5,08cm | |
Tamiz de ensayo | |
8 in | |
Malla 14 | |
Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc. |