Learn More
RETSCH Test Sieves - 14 Mesh or Greater
Stainless steel with wire gauze
Marca:  RETSCH 60.150.000025
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10790463
  • 442.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
2 in
25 μm
ASTM E11
Acero inoxidable
N.º 500
Acero inoxidable
5,08cm
Tamiz de ensayo
8 in, 203 mm
Malla 500
Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc.