Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Tamices de acero inoxidable para su uso con molino de centrifugación ZM200 Ultra
Marca: RETSCH 03.647.0238
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Tamiz de aro | |
Acero inoxidable | |
Orificios trapezoidales |
Molino de centrifugación ZM200 Ultra | |
1,50 mm |