Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Tamices de acero inoxidable para su uso con molino de centrifugación ZM200 Ultra
Marca: RETSCH 03.647.0265
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Tamiz de aro con reborde reforzado | |
Acero inoxidable resistente al desgaste | |
Orificios trapezoidales |
Molino de centrifugación ZM200 Ultra | |
0,75 mm |