Learn More
3M™ Reusable Full Face Respirators
An economical and practical choice for filtering out a variety of hazardous materials.
Marca:  3M™ 7000108594
Código de producto. 12332419
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Used with twin lightweight filters attached by a simple bayonet attachment system
  • Flexible system (gas/vapor and/or particulate filters plus Supplied-Air option)
  • Soft, pliable, hypo-allergenic facepiece material
  • Easy to use
  • Dual filter design reduces breathing resistance and improves weight distribution for greater comfort
  • Large, polycarbonate lens
  • Double face sealing gasket ensures a better fit
  • Speech diaphragm improves communication
  • Six strap harness assembly for easy adjustment and a reliable fit
  • Soft compound inner nose-cup increases user comfort
  • Spectacle kit available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bayoneta
Respirador facial completo reutilizable
Polycarbonate visor, six strap head harness, cool-flow valve, silicone rubber facepiece
1 unidad
Negro
6 strap assembly
Policarbonato
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Reusable Full Face Respirators > Model: 7907S