Learn More
3M™ Protección respiratoria facial completa de elastómero termoplástico/silicona de la serie 6000
Ofrece ligereza, comodidad y facilidad de uso. Las mascarillas con máscara facial completa reutilizables serie 3M™ 6000 tienen el sistema de conexión de bayoneta de 3M, lo que permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas.
Marca:  3M™ 7100015974
126.14 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12352319
  • 243.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Lente de gran tamaño para un gran campo de visión y una excelente visibilidad
  • El diseño bien equilibrado con cierre de cara de silicona para mayor comodidad y durabilidad
  • El adaptador central exclusivo dirige la respiración exhalada y la humedad hacia abajo, lo que reduce los residuos de válvula y facilita una limpieza rápida y sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN 136:1998 (Clase 1)
Gris claro
Respirador facial completo reutilizable
Completo
Filtros de serie 200 y cartuchos de serie 600
Conexión en bayoneta, doble junta, membrana fónica, correa de cabezal de cuatro puntos
1 unidad
Bayoneta
Silicona, Elastómero termoplástico
Pequeño
Para aplicaciones de construcción
4 puntos
Visor de policarbonato
400 g
Certificados
Ver productos accesorios