Learn More
3M™ Media máscara reutilizable de bajo mantenimiento
Las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 6000 están fabricadas con un material elastomérico ligero y cómodo.
274.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Design Type | Bayonet Style |
Desechables | Reusable |
Tipo de filtro | Combinación |
Material | Elastómero termoplástico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17873246
|
3M™
7100049927 |
M |
274.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17893256
|
3M™
7100049928 |
L |
274.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 6000 son económicas, de bajo mantenimiento y fáciles de usar. Estas medias máscaras reutilizables tienen un diseño sencillo, un arnés de cabeza con soporte, una banda para el cuello fácil de ajustar y están fabricadas con un material elastomérico ligero y cómodo que permite usarlas durante turnos largos.
- Protegen frente a gases, vapores y partículas y cuentan con una conexión tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros dobles ligeros, que puede elegir según sus necesidades individuales.
- El diseño de doble filtro equilibra uniformemente el peso de la máscara, y el perfil bajo tiene un impacto mínimo en el campo de visión y ofrece una mayor compatibilidad con pantallas de soldadura y desbaste.
- Se pueden utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para disfrutar de mayor comodidad y flexibilidad y con todos los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 (excepto los modelos 3M™ 6098 y 6099).
- La serie 6000 cuenta con una gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñada para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad cuando las piezas se desgasten o se dañen.
- Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande.
Especificaciones
Gris | |
Reusable | |
Elastómero termoplástico | |
No |
Bayonet Style | |
Combinación | |
Reusable Half Facepiece | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Media máscara reutilizable de bajo mantenimiento