Learn More
Labcon Gradillas reutilizables para tubos de centrífuga
Descripción
Diseñado para sujetar los tubos LabCon™ específicamente, pero puede ajustarse a otras marcas de tubos de centrífuga.
- Contiene (25) tubos de centrífuga cónicos de 15 o 50 ml
- Incluye pocillos numerados
- Las gradillas se bloquean juntas para formar estaciones de trabajo
- Sustituye a las gradillas desechables de espuma de poliestireno
- Fabricados en polipropileno
- Congelable a - 80°C
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | 25 tubos |
| Material | Polipropileno |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de centrífuga de 50 ml |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Congelable (-80 °C) |
| Dimensiones (L x An) | 21,29 x 18,06 cm |
| Incluye | Gradillas |
| Mostrar más |