Learn More
Labcon Gradillas reutilizables para tubos de centrífuga
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Verde
Para utilizar con (equipo):
Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml
Tubos de centrífuga de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Diseñado para sujetar los tubos LabCon™ específicamente, pero puede ajustarse a otras marcas de tubos de centrífuga.
- Contiene (25) tubos de centrífuga cónicos de 15 o 50 ml
- Incluye pocillos numerados
- Las gradillas se bloquean juntas para formar estaciones de trabajo
- Sustituye a las gradillas desechables de espuma de poliestireno
- Fabricados en polipropileno
- Congelable a - 80°C
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Gradillas |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| matriz, red, conjunto | 25 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | 25 tubos |
| Material | Polipropileno |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml |
| Mostrar más |