Learn More
Labcon Gradillas reutilizables para tubos de centrífuga
Código de producto. 17464362
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Verde
Para utilizar con (equipo):
Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml
Tubos de centrífuga de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 17464362
Marca: Labcon 27502290009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de almacenamiento de tubos de centrífuga de plástico eliminan las gradillas de espuma de estireno antieconómicas.Son duraderas, reutilizables, bloqueables, apilables, congelables y reciclables.Fabricadas con polipropileno reciclado de alta calidad y preconsumidor al 100 % de nuestro programa de reciclado de chatarra interno.
Diseñado para sujetar los tubos LabCon™ específicamente, pero puede ajustarse a otras marcas de tubos de centrífuga.
  • Contiene (25) tubos de centrífuga cónicos de 15 o 50 ml
  • Incluye pocillos numerados
  • Las gradillas se bloquean juntas para formar estaciones de trabajo
  • Sustituye a las gradillas desechables de espuma de poliestireno
  • Fabricados en polipropileno
  • Congelable a - 80°C
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Surtido
Admite 25 tubos
Material Polipropileno
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga de 50 ml
Intervalo de temperatura (métrico) Congelable (-80 °C)
Dimensiones (L x An) 21,29 x 18,06 cm
Incluye Gradillas
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 3,18 cm
matriz, red, conjunto 25