Learn More
Labcon Gradillas reutilizables para tubos de centrífuga
Código de producto. 17494342
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Verde
Para utilizar con (equipo):
Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml
Tubos de centrífuga de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) unitSize
17494342 Natural Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17404352 Blanco Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17414352 Amarillo Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17424352 Naranja Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17434352 Rojo Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17444352 Morado Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17454352 Azul Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17464352 Verde Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17474352 Surtido Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml paquete de 5
17484352 Natural Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
17494352 Blanco Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
17404362 Amarillo Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
17414362 Naranja Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
17424362 Rojo Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
17434362 Morado Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
17444362 Azul Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
17454362 Verde Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
17464362 Surtido Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 5
18 options
Código de producto. 17494342
Marca: Labcon 27152200009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de almacenamiento de tubos de centrífuga de plástico eliminan las gradillas de espuma de estireno antieconómicas.Son duraderas, reutilizables, bloqueables, apilables, congelables y reciclables.Fabricadas con polipropileno reciclado de alta calidad y preconsumidor al 100 % de nuestro programa de reciclado de chatarra interno.
Diseñado para sujetar los tubos LabCon™ específicamente, pero puede ajustarse a otras marcas de tubos de centrífuga.
  • Contiene (25) tubos de centrífuga cónicos de 15 o 50 ml
  • Incluye pocillos numerados
  • Las gradillas se bloquean juntas para formar estaciones de trabajo
  • Sustituye a las gradillas desechables de espuma de poliestireno
  • Fabricados en polipropileno
  • Congelable a - 80°C
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite 25 tubos
Material Polipropileno
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml
Intervalo de temperatura (métrico) Congelable (-80 °C)
Dimensiones (L x An) 14,88 x 11,7 cm
Incluye Gradillas
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 3,81 cm
matriz, red, conjunto 25