Learn More
3M™ Conjunto de arnés de cabeza para media máscara reutilizable
Las medias máscaras reutilizables 3M™ están diseñadas para reutilizarse muchas veces y hay una variedad de repuestos disponibles para que sus mascarillas se mantengan en buen estado de funcionamiento.
80.45€ - 175.00€
Especificaciones
Color | Gray |
---|---|
Desechables | Reusable |
Tipo de filtro | None |
Material | Polyester Film |
Tamaño | Standard |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17863256
|
3M™
7100278097 |
6281 |
146.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17853256
|
3M™
7100278843 |
7581 |
80.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17845766
|
3M™
7100278098 |
6897 |
175.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Hay conjuntos de arnés de cabeza de repuesto disponibles para las medias máscaras reutilizables 3M que puede instalar un usuario experto o un centro de servicio si el arnés de cabeza original se pierde o se daña.
Specifications
Gray | |
None | |
Standard |
Reusable | |
Polyester Film |