Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos reversibles con tapa
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo ScientificTM, que cuentan con un diseño de perfil bajo con una cuadrícula alfanumérica.
Marca: Thermo Scientific™ 8640
Descripción
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo Scientific™, que cuentan con un diseño de perfil bajo estable con una cuadrícula alfanumérica.
- Admiten tubos de 0,2 ml en una cara y tubos de 0,5 ml en la otra
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Plástico 100 % reciclado
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Reversible Microtube Rack | |
Purple | |
Recycled Plastic | |
12 Racks |
Reversible Microtube Rack | |
Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron