Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos reversibles con tapa
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo ScientificTM, que cuentan con un diseño de perfil bajo con una cuadrícula alfanumérica.
Marca: Thermo Scientific™ 8601
269.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo Scientific™, que cuentan con un diseño de perfil bajo estable con una cuadrícula alfanumérica.
- Admiten tubos de 0,2 ml en una cara y tubos de 0,5 ml en la otra
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Plástico 100 % reciclado
- Disponible en varios colores
Especificaciones
Gradilla de microtubos reversible | |
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado | |
Plástico reciclado | |
Sí |
Gradilla de microtubos reversible | |
Tubos (0,2 ml), Tubos (0,5 ml) | |
Rectángulo | |
12 gradillas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron