Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos reversibles con tapa
Código de producto. 12328182 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Verde, Rojo, Amarillo
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rosa
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. 12328182
Marca: Thermo Scientific™ 860011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo ScientificTM, que cuentan con un diseño de perfil bajo con una cuadrícula alfanumérica.
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo Scientific™, que cuentan con un diseño de perfil bajo estable con una cuadrícula alfanumérica.
  • Admiten tubos de 0,2 ml en una cara y tubos de 0,5 ml en la otra
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
  • Plástico 100 % reciclado
  • Disponibles en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de microtubos reversible
Descripción Gradilla de microtubos reversible
Color Azul, Verde, Rojo, Amarillo
Admite Tubos (0,2 ml), Tubos (0,5 ml)
Material Plástico reciclado
Apilables Sí
N.º por caja 12 gradillas