Descripción
- Montura de PVC
- Soporte de lente en ABS negro
- Ventilación indirecta
- Diadema ajustable
- Lente de protane 5
- Lentes IR5 y transparentes
- Marcado de montura de 0,9-1,2 m (3-4 pies)
- Marcado de lente de 0,6-0,36 m (2-1,2 pies)
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166, EN 169, EN 170 |
Tinción de lente | IR/PC 5.0 |
Para utilizar con (aplicación) | Soldadura |
Color de marco | Verde |
Incluye | Lentes IR5 y transparentes |
Material del bastidor | PVC |
Título del producto
Euro Protection™ Gafas de soldador Revlux >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido