Learn More
Texwipe™ Fundas para mopa desechables Revolve™ AlphaMop™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17436613
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17436613
Marca: Texwipe™ STX1721
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las fundas para mopas desechables Revolve™ AlphaMop™ 2 en 1 son las primeras fundas para mopas desechables sostenibles para la limpieza en este sector, y están fabricadas con poliéster reciclado al 100 %. Las fundas para mopas desechables Revolve™ contribuyen a los objetivos de sostenibilidad, puesto que reducen la cantidad de botellas de agua que, tras su consumo, acaban en vertederos, así como las emisiones de carbono.
  • Limpieza y fregado de superficies pequeñas y grandes.
  • Aplicación y retirada de desinfectantes.
  • Control de derrames.
  • Limpieza con disolventes como alcohol isopropílico (IPA), etanol, acetona y desengrasantes.
  • Apropiadas para su uso con temperaturas inferiores a 205 °C.
  • El diseño integrado de la mopa desechable/almohadilla absorbente de poliéster permite su retirada en un solo paso.
  • El diseño integrado ofrece una gran capacidad de absorción, idóneo para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de disoluciones.
  • Las mopas desechables se ajustan con facilidad al cabezal, lo que permite un rápido cambio.
  • La almohadilla de poliéster integrada asegura que la mopa desechable se adapte a las superficies de modo que el contacto con estas y la limpieza sean uniformes.
  • El trabajo con Revolve™ produce muy pocos iones, residuos no volátiles, partículas y fibras, por tanto es apta para su empleo en entornos y aplicaciones de limpieza críticos.
  • Uso seguro en autoclave.
  • Las mopas desechables estériles tienen un código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de la calidad.
Especificaciones
Tipo de producto Funda de fregona
Código de color Blanco
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color-coded No
Material Poliéster