Learn More
Bellingham Stanley™ Refractómetro controlado por temperatura RFM970-T Peltier
Diseñado para aplicaciones en las industrias química, petroquímica, farmacéutica, de aromatizantes y fragancias, así como para investigación académica. Los refractómetros controlados por temperatura Bellingham Stanley™ RFM970-T Peltier cuentan con un amplio intervalo de medición y una nueva interfaz de usuario con pantalla táctil de 17,78 cm (7 pulgadas).
Marca: Bellingham Stanley™ 19-70
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Refractómetro de sobremesa controlado por temperatura Peltier de alta precisión- 20+ escalas preprogramadas que incluyen HFCS (3), azúcar (4), sacarosa SG (3), ASTM D 2140, PHR-MEAN, urea y más; además de escalas de usuario programables por el cliente a través de ordenador.
- Nuevo ventilador más grande y silencioso
- Caja de diseño ergonómico
- La barrera contra derrames PEEK rodea la placa de prisma de acero inoxidable poco profunda
- Sello de prisma de junta Kalgrez™
- La cubierta de muestra intercambiable forma un sello para evitar la evaporación
- Ideal para soluciones químicas volátiles y muestras más viscosas
- Prisma fácil de limpiar
- Amplio intervalo: de 1,70 a 1,30 RI
- Gama RI y Brix estándar
- Biblioteca de escalas de usuario
- Hasta 6 decimales RI
- Amplio intervalo de temperatura
- Control de la temperatura Peltier
- Estabilidad de la temperatura SMART
- Función de lectura automática
- Pantalla táctil de alta definición de 17,78 cm (7 pulgadas)
- Comprobaciones de estabilidad de temperatura
- Métodos de medición
- Comprobación de límites de lectura
- Registro de calibración / Informes de auditoría
- Protección de PIN
- Autorización del usuario de RFID
- Impresión GLP
- + de 4000 resultados almacenados
- Forma tabular de los resultados guardados
- 21 CFR Parte 11
- Imprimir como PDF protegido
- Sencillo “Back-up & Clone” (Copia de seguridad y clon) en USB
- Audit Trails (Seguimientos de auditoría)
- Indicaciones de mantenimiento
- Control remoto y diagnóstico
- Mostrar opciones de idioma
- Café
- Desviaciones diarias
- Automatización
- ASTM D 2140
Especificaciones
0 a 100 Brix | |
Índice de refracción: ±0,00002; azúcar (°Brix): ± 0,02 | |
Industrias químicas, petroquímicas, farmacéuticas, de aromatizantes y fragancias, así como en investigación académica | |
± 0,03 °C | |
Instrumento: 24 VCC, ± 5 %, <2 A; PSU externa: 100/240 V, 50/60 Hz (suministrado) |
Desde 1,30 hasta 1,70 | |
Índice de refracción: 0,000001 (seleccionable hasta 6 d.p.); azúcar (°Brix): 0,01/0,001 | |
Cumple con GLP, OIML; ASTM D 5006, 1747 2140 y 1218; USP/EP/BP; y los requisitos operativos de la normativa de la FDA 21 CFR Parte 11 | |
0 °C o 10 °C por debajo de la temperatura ambiente, lo que sea mayor a 80 °C. |
Videos
-
Bellingham and Stanley - 21 CFR Part 11 Compliance
-
Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration
-
Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration With Water
-
Bellingham and Stanley - Touchscreen Technology
Título del producto
Bellingham Stanley™ Refractómetro controlado por temperatura RFM970-T Peltier > Refractómetro de sobremesa controlado por temperatura Peltier
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido